Läs mer
Topilutamide, MedChemExpress
Description
Topilutamide is a topical nonsteroidal antiandrogen (NSAA).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Topilutamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 260980-89-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H11F6N3O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | BP766 Fluridil |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (372.00 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |