missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Topiramate-d12 (di-iso-propylidene-d12), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Topiramate-D12 |
| CAS | 1279037-95-4 |
| Molekylformel | C12 2H12 H9 N O8 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Topiramate-D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9 H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O[C@@H]2 CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(O[C@H]3 [C@@H]2O1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | [(3 AS,5 aR,8 aR,8 bS)-2,2,7,7-tetrakis(trideuteriomethyl)-5,5 A,8 A,8 b-tetrahydrodi[1,3 ]dioxolo[5,4-b:5',4'-d]pyran-3 A-yl]methyl sulfamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.44 |
| Formel vikt | 351.1741 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?