Läs mer
Topiramat, Lipomed
Produktkod. 30462279
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462279 50 mg
1 options
Produktkod. 30462279 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTPR139150
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Topiramat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Topiramate
CAS 97240-79-4
Analyt- eller komponentnamn Topiramate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H21 N O8 S
Synonym Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv.
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC1(C)O[C@@H]2 CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3 [C@@H]2O1
IUPAC-namn [(3 AS,5 aR,8 aR,8 bS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5 A,8 A,8 b-tetrahydrodi[1,3] dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3 A-yl]metylsulfamat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 339.36
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 339,0988 g/mol