Läs mer
Topiramat, Mikromol™
Produktkod. 17914346
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17914346 100 mg
1 options
Produktkod. 17914346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1348.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Topiramat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Topiramate
CAS 97240-79-4
Analyt- eller komponentnamn Topiramate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H21 N O8 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose sulfamate
InChI formel InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
IUPAC-namn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]metylsulfamat
Molekylvikt (g/mol) 339.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 339,0988 g/mol