Läs mer
Topiroxostat, MedChemExpress
Beskrivning
Topiroxostat (FYX-051) is a potent and orally active xanthine oxidoreductase (XOR) inhibitor with an IC50 value of 5.3 nM and a Ki value of 5.7 nM. Topiroxostat exhibits weak CYP3A4-inhibitory activity (18.6%). Topiroxostat has the potential for hyperuricemia treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Topiroxostat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 577778-58-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H8N6 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | FYX-051 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 23.5 mg/mL (94.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |