Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, utan kompetenta celler
Produktkod. 15751927
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15751927 10 reaktioner Varje
11503837 25 reaktioner 25 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15751927 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 452640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 SEK
    2838.65 SEK / 10 reaktioner
    Save 246.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO vektor, PCR-buffert, Saltlösning, dNTPs, Kontrollmall, M13 framåt- och bakåtprimrar, PCR-kontrollprimrar, Sterilt vatten
Includes the pCR™II-TOPO TA vector with dual T7 and SP6 promoters. By eliminating time-consuming and tedious restriction site cloning, TOPO cloning is the most reliable cloning method, featuring a 5-minute cloning reaction and 3-step protocol, and yielding up to 95% recombinants.
Inkluderar pCR™II-TOPO TA-vektor med dubbla T7- och SP6-promotorer. Genom att eliminera tidskrävande och tråkig kloning av restriktionsställen, TOPO kloning är den mest pålitliga kloningsmetoden, med en 5-minuters kloningsreaktion och 3-stegsprotokoll, och ger upp till 95 % rekombinanter. Resistent mot Kanamycin (KanR) andZeocin™ (ZeoR)
Kitalternativ: TOPO TA Cloning Dubbla Promoter Kit
TOPO TA Cloning Dual Promoter-kit kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar beroende på dina behov:
  • Allmän kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Högeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ celler (kat.nr. K4660-01, K4660-40)
  • Allmän kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat.nr. K4620-01, K4620-40)
  • Snabb tillväxt: Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. K4610-20)
  • Repressor/induktionsbehov: TOP10F'-celler (kat.nr. K4650-01, K4650-40)
  • Tillhandahåll dina egna celler (kat. nr. 450640 och 452640)
  • 3'-T överhäng för direkt ligering av Taq-amplifierade PCR-produkter
  • T7- och SP6-promotorer för effektiv in vitro-transkription
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • 16 bekväma restriktionsställen, inklusive Eco RI, som flankerar ditt inlägg för efterföljande excision eller subkloning
  • Kanamycin- och ampicillinresistens för ditt val av val i E. coli
  • Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetod TOPO™ -TA
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR-buffert
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Kontroll PCR-primrar
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) Kloning och efterföljande in vitro-transkription
Inkluderar Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor; PCR-buffert; Saltlösning; dNTP:er; Kontrollmall; M13 framåt och bakåt primers; Kontroll PCR-primrar; Sterilt vatten
Produktlinje TOPO
Produkttyp TA Cloning Utrustning
Promotor T7, SP6
Kvantitet 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer