Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, utan kompetenta celler
Produktkod. p-7180391
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
Varje
Produktkod. 15751927
Brand: Invitrogen™ 452640
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO vektor, PCR-buffert, Saltlösning, dNTPs, Kontrollmall, M13 framåt- och bakåtprimrar, PCR-kontrollprimrar, Sterilt vatten
Inkluderar pCR™II-TOPO TA-vektor med dubbla T7- och SP6-promotorer. Genom att eliminera tidskrävande och tråkig kloning av restriktionsställen, TOPO kloning är den mest pålitliga kloningsmetoden, med en 5-minuters kloningsreaktion och 3-stegsprotokoll, och ger upp till 95 % rekombinanter. Resistent mot Kanamycin (KanR) andZeocin™ (ZeoR)
Kitalternativ: TOPO TA Cloning Dubbla Promoter Kit
TOPO TA Cloning Dual Promoter-kit kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar beroende på dina behov:
  • Allmän kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Högeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ celler (kat.nr. K4660-01, K4660-40)
  • Allmän kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat.nr. K4620-01, K4620-40)
  • Snabb tillväxt: Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. K4610-20)
  • Repressor/induktionsbehov: TOP10F'-celler (kat.nr. K4650-01, K4650-40)
  • Tillhandahåll dina egna celler (kat. nr. 450640 och 452640)
  • 3'-T överhäng för direkt ligering av Taq-amplifierade PCR-produkter
  • T7- och SP6-promotorer för effektiv in vitro-transkription
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • 16 bekväma restriktionsställen, inklusive Eco RI, som flankerar ditt inlägg för efterföljande excision eller subkloning
  • Kanamycin- och ampicillinresistens för ditt val av val i E. coli
  • Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetod TOPO™ -TA
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR-buffert
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Kontroll PCR-primrar
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) Kloning och efterföljande in vitro-transkription
Inkluderar Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor; PCR-buffert; Saltlösning; dNTP:er; Kontrollmall; M13 framåt och bakåt primers; Kontroll PCR-primrar; Sterilt vatten
Produktlinje TOPO
Produkttyp TA Cloning Utrustning
Promotor T7, SP6
Kvantitet 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer