Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Komplett PCR Cloning Kit, utan kompetenta celler
Produktkod. 17176458
Change view
Antal reaktioner:
10 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17176458 10 reaktioner
17186458 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17176458 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K804010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4140.00 SEK
    4015.65 SEK / 10 reaktioner
    Save 124.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplett PCR Cloning Kit innehåller alla nödvändiga element för effektiv kloning av extra långa PCR-produkter
  • De TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit innehåller alla nödvändiga element för effektiv kloning av extra långa PCR-produkter (upp till 13 kb).
  • Satsen använder den linjäriserade och topoisomeras 1-aktiverade pCR™-XL-2-TOPO™ vektor, som är kompatibel med kloning av trubbiga PCR-fragment. Amplifiering av långa PCR-fragment möjliggörs av Platinum™ SuperFi™ Grön PCR Master Mix, som ingår i satsen.
  • Topoisomeras I-aktivering av vektorn gör att PCR-produkter kan ligeras på bara 5 minuter på din –bänk, vilket resulterar i hög kloningseffektivitet (upp till 90 % positiva rekombinanter med 10 kb-fragment).
  • ccdB-genen för positiv selektion
  • EcoR I-ställe som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
  • Ampicillin- och kanamycinresistensgener för ditt val av urval i E. coli
  • T7-promotor/primingsställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • T7, T3 och M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • TOPO XL-2 PCR Cloning Kits innehållande pCR-XL-2-TOPO vektorn
  • Platina SuperFi Grön PCR Master —Mix med ett korrekturläsande DNA-polymeras (> 100X trohet jämfört med Taq ) med hög processivitet och en densitetsgradient för att generera exakta, långa PCR-amplikoner redo att laddas på en agarosgel för gelextraktion
  • PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit —designat för att rena DNA-fragment från agarosgeler eller direkt PCR-rening med hjälp av en kiseldioxidbaserad spin-patron i< 30 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam Ingår ej
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetod Zero Blunt TOPO
Innehåll och lagring Ruta 1: Förvara vid -5 till -30 °C.
• pCR XL-2-TOPO vektor
• Saltlösning
• T3 Primer
• T7 Primer
• XL Control PCR-mall
• XL Control PCR Primers
• Platina SuperFi Grön PCR Master Mix
• SuperFi GC Enhancer
• Nukleasfritt vatten
Box 2: Förvaras i rumstemperatur.
• Gelsolubiliseringsbuffert (L3)
• Bindningsbuffert (B2)
• Tvättbuffert (W1)
• Elueringsbuffert (E1)
• PureLink Rengöringscentrifugeringskolonner (i tvättrör)
• PureLink Återvinnings-/elueringsrör
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 10 reaktioner
Produktlinje TOPO
Produkttyp Kloningssats
Promotor T3, T7
Kvantitet 10 reaktioner
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Vektor pCR-XL-2-TOPO