Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Komplett PCR Cloning Kit, utan kompetenta celler
Antal reaktioner:
10 reaktioner
20 reaktioner
Beskrivelse
- De TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit innehåller alla nödvändiga element för effektiv kloning av extra långa PCR-produkter (upp till 13 kb).
- Satsen använder den linjäriserade och topoisomeras 1-aktiverade pCR™-XL-2-TOPO™ vektor, som är kompatibel med kloning av trubbiga PCR-fragment. Amplifiering av långa PCR-fragment möjliggörs av Platinum™ SuperFi™ Grön PCR Master Mix, som ingår i satsen.
- Topoisomeras I-aktivering av vektorn gör att PCR-produkter kan ligeras på bara 5 minuter på din –bänk, vilket resulterar i hög kloningseffektivitet (upp till 90 % positiva rekombinanter med 10 kb-fragment).
- ccdB-genen för positiv selektion
- EcoR I-ställe som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
- Ampicillin- och kanamycinresistensgener för ditt val av urval i E. coli
- T7-promotor/primingsställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
- T7, T3 och M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
- TOPO XL-2 PCR Cloning Kits innehållande pCR-XL-2-TOPO vektorn
- Platina SuperFi Grön PCR Master —Mix med ett korrekturläsande DNA-polymeras (> 100X trohet jämfört med Taq ) med hög processivitet och en densitetsgradient för att generera exakta, långa PCR-amplikoner redo att laddas på en agarosgel för gelextraktion
- PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit —designat för att rena DNA-fragment från agarosgeler eller direkt PCR-rening med hjälp av en kiseldioxidbaserad spin-patron i< 30 minuter
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller jäststam | Ingår ej |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Kloningsmetod | Zero Blunt TOPO |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: Förvara vid -5 till -30 °C. • pCR XL-2-TOPO vektor • Saltlösning • T3 Primer • T7 Primer • XL Control PCR-mall • XL Control PCR Primers • Platina SuperFi Grön PCR Master Mix • SuperFi GC Enhancer • Nukleasfritt vatten Box 2: Förvaras i rumstemperatur. • Gelsolubiliseringsbuffert (L3) • Bindningsbuffert (B2) • Tvättbuffert (W1) • Elueringsbuffert (E1) • PureLink Rengöringscentrifugeringskolonner (i tvättrör) • PureLink Återvinnings-/elueringsrör |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | PCR-kloning |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | TOPO |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Promotor | T3, T7 |
| Vis mere |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion