Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Komplett PCR Cloning Kit, utan kompetenta celler
Código de producto. p-7180658
Click to view available options
Antal reaktioner:
10 reaktioner
20 reaktioner
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17176458
Marca: Invitrogen™ K804010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Komplett PCR Cloning Kit innehåller alla nödvändiga element för effektiv kloning av extra långa PCR-produkter
  • De TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit innehåller alla nödvändiga element för effektiv kloning av extra långa PCR-produkter (upp till 13 kb).
  • Satsen använder den linjäriserade och topoisomeras 1-aktiverade pCR™-XL-2-TOPO™ vektor, som är kompatibel med kloning av trubbiga PCR-fragment. Amplifiering av långa PCR-fragment möjliggörs av Platinum™ SuperFi™ Grön PCR Master Mix, som ingår i satsen.
  • Topoisomeras I-aktivering av vektorn gör att PCR-produkter kan ligeras på bara 5 minuter på din –bänk, vilket resulterar i hög kloningseffektivitet (upp till 90 % positiva rekombinanter med 10 kb-fragment).
  • ccdB-genen för positiv selektion
  • EcoR I-ställe som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
  • Ampicillin- och kanamycinresistensgener för ditt val av urval i E. coli
  • T7-promotor/primingsställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • T7, T3 och M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • TOPO XL-2 PCR Cloning Kits innehållande pCR-XL-2-TOPO vektorn
  • Platina SuperFi Grön PCR Master —Mix med ett korrekturläsande DNA-polymeras (> 100X trohet jämfört med Taq ) med hög processivitet och en densitetsgradient för att generera exakta, långa PCR-amplikoner redo att laddas på en agarosgel för gelextraktion
  • PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit —designat för att rena DNA-fragment från agarosgeler eller direkt PCR-rening med hjälp av en kiseldioxidbaserad spin-patron i< 30 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Bakterie- eller jäststam Ingår ej
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetod Zero Blunt TOPO
Innehåll och lagring Ruta 1: Förvara vid -5 till -30 °C.
• pCR XL-2-TOPO vektor
• Saltlösning
• T3 Primer
• T7 Primer
• XL Control PCR-mall
• XL Control PCR Primers
• Platina SuperFi Grön PCR Master Mix
• SuperFi GC Enhancer
• Nukleasfritt vatten
Box 2: Förvaras i rumstemperatur.
• Gelsolubiliseringsbuffert (L3)
• Bindningsbuffert (B2)
• Tvättbuffert (W1)
• Elueringsbuffert (E1)
• PureLink Rengöringscentrifugeringskolonner (i tvättrör)
• PureLink Återvinnings-/elueringsrör
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 10 reaktioner
Produktlinje TOPO
Produkttyp Kloningssats
Promotor T3, T7
Kvantitet 10 reaktioner
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Vektor pCR-XL-2-TOPO
Mostrar más Mostrar menos
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado