Läs mer
IKA™ Topolino™ Magnetisk miniomrörare
Produktkod. 10309063 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10309063 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 10309063 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003368000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Blandar mängder upp till 250mL. IKA™ Toplino™ Magnetic Mini-omrörare har en hållbar, borstlös motor, med steglöst justerbart hastighetsområde och hög magnetisk anslutning.
  • Slitstark, borstlös motor
  • Kontinuerligt justerbart hastighetsområde
  • Hög magnetisk anslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 300 till 1800 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Polypropen
Kapacitet 250 ml
Spänning 100 till 240 V
Wattal 10 w
Höjd (metrisk) 37 mm
Längd (metrisk) 95 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 80 mm
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Garanti och serviceerbjudande 24 månader
Modell Topolino
Motortyp Borstlös
Skyddsklass IP21
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ Magnetisk miniomrörare
Vikt (metrisk) 0.32 kg