Läs mer
Topotecan-d6, TRC
Produktkod. 30240530
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240530 1 mg
30240973 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5425021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1044904-10-0
Molekylformel C23 2H6 H17 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 427.48
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[[di(methyl-d3)amino]methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, Topotecan-d6, Topotecan D6 (N,N-dimethyl D6)
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(Cc1c(O)ccc2nc3C4=CC5=C(COC(=O)[C@]5(O)CC)C(=O)N4Cc3cc12)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Topotecan-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1/i2D3,3D3
Formel vikt 427.2014