Läs mer
Topotecan Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16455848
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455848 10 mg
16486316 100 mg
16451997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16455848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13768A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H24ClN3O5
Kvantitet 10 mg
Synonym SKF 104864A HydrochlorideNSC 609669 Hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (218.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (72.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 457.91
Formel vikt 457.91
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death