Läs mer
Topotekan hydroklorid, Mikromol
Produktkod. 30459370
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30459370 250 mg
1 options
Produktkod. 30459370 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1330.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Topotekan hydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Analyt- eller komponentnamn Topotecan Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H23 N3 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-, monohydrochloride, (4S)- (9CI), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-, monohydrochloride, (S)-, (S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[l,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione monohydrochloride, Hycamtin, NSC 609669, Nogitecan hydrochloride, SKF 104864A, SKFS 104864A, Topotecan chlorohydrate, Topotecan hydrochloride, Xinze, SKF-S-104864-A, SKF-S-104864, SKF-S-106567
InChI formel InChI=1S/C23H23N3O5.ClH/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t23-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 457.91
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 457,1404 g/mol