Läs mer
Topotecan, MedChemExpress
Beskrivning
Topotecan (SKF 104864A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Topotecan |
| CAS | 123948-87-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SKF 104864A NSC 609669 |
| LEDER | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.45 |
| Formel vikt | 421.45 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |