Läs mer
Topramezone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Topramezone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-9-10(15(20)11-8-17-19(2)16(11)21)4-5-13(25(3,22)23)14(9)12-6-7-24-18-12/h4-5,8,21H,6-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 363.0889 |
| Procent renhet | >95% |