Läs mer
TOPS, MedChemExpress
Produktkod. 16431589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16431589 1 g
16409467 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16431589 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15933
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TOPS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative; are widely used in diagnostic tests and biochemical tests.
TOPS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TOPS
CAS 40567-80-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H18NNaO3S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (150.36 mM)
LEDER O=S(CCCN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Formel vikt 279.33
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid