Läs mer
Topterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Topterone |
| CAS | 60607-35-4 |
| Molekylformel | C22 H34 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Topterone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O2/c1-4-10-22(24)13-9-19-17-6-5-15-14-16(23)7-11-20(15,2)18(17)8-12-21(19,22)3/h14,17-19,24H,4-13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-17-propyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.504 |
| Formel vikt | 330.256 |