Läs mer
TOR1AIP2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Produktkod. 18530883 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18530883 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18530883 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298140IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
TOR1AIP2 Polyclonal antibody specifically detects TOR1AIP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TOR1AIP2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ77012, IFRG15, interferon responsive gene 15, LULL1MGC120077, lumenal domain like LAP1, Lumenal domain-like LAP1, MGC120074, MGC120075, MGC120076, MGC126581, MGC138430, NET9, RP11-12M5.5, torsin A interacting protein 2, torsin-1A-interacting protein 2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TOR1AIP2 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 163590
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG