Läs mer
Novus Biologicals™ TOR3A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18436669 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18436669 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18436669 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00064222T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål TOR3A
Synonym ADIR2, ADIRMGC111104, ATP-dependant interferon response protein 1, ATP-dependant interferon responsive, ATP-dependent interferon-responsive protein, FLJ22345, Torsin family 3 member A, torsin family 3, member A, torsin-3 A
Gensymbol TOR3A