Läs mer
3M™ Tora™ CCS Säkerhetsglasögon
Produktkod. 12612605 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
12612605 Anti-dimma, Reptålig Varje
1 options
Produktkod. 12612605 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000043086
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd mot höghastighetspartiklar vid låg energi (F) vid extrema temperaturförhållanden, -5° och +55 °C.
  • Optisk klass 1-lins för hög klarhet och förlängd användningstid
  • Specialdesignade tempelspetsar för att tillåta vissa 3M E-A-R™ öronproppar med sladd som fästs på skyddsglasögonen för extra ljudskydd
  • Mycket lätt (25g) för maximal komfort
  • Effektivisera omlottdesign för utmärkt täckning och bra synfält
  • Starka polykarbonatlinser med anti-repa och anti-im-beläggning för förbättrad syn och utökad hållbarhet
  • Kan användas i ett brett spektrum av industriella tillämpningar inklusive industriell tillverkning, konstruktion, ingenjörskonst, allmän montering, träbearbetning och mer
  • Testad och CE-godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Material Polykarbonat
UV-skydd Ja