Läs mer
Torasemide, Anhydrous, Mikromol™
Beskrivning
Torasemide, Anhydrous
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Torasemide |
| CAS | 56211-40-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Torasemide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea |
| Visa mer |