Läs mer
Torcetrapib, MedChemExpress
Beskrivning
Torcetrapib (CP-529414) is a selective, potent cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. A typical inhibition curve for whole human plasma, having a CETP concentration of 37 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Torcetrapib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 262352-17-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H25F9N2O4 |
| Synonym | CP-529414 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.54 mM) |
| LEDER | O=C(N1[C@H](CC)C[C@H](N(CC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)C(OC)=O)C3=C1C=CC(C(F)(F)F)=C3)OCC |
| Visa mer |