Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Toremifen, 98+%
Beskrivning
En klorerad tamoxifenanalog som inducerar apoptos i vissa celler
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vit till off-white |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formatera | Powder |
| Analysera | ≥98% |
| Formel vikt | 405,96 g/mol |
| Smältpunkt | 108 °C till 110 °C |
| Produkttyp | Apoptosreagens |
| För användning med (applikation) | En klorerad tamoxifenanalog som inducerar apoptos i vissa celler |
| Form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning