Läs mer
Toremifene Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toremifene Citrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-16H,17-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-; |
| Formel vikt | 597.2129 |