Läs mer
Toremifen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toremifene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21/h3-16H,17-20H2,1-2H3/b26-25- |
| Formel vikt | 405.1859 |
| Procent renhet | >95% |