Läs mer
Torin 1, MedChemExpress
Produktkod. 16495468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495468 10 mg
16471647 50 mg
16448187 5 mg
16406066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13003
MedChemExpress Torin 1 is a potent inhibitor of mTOR with an IC50 of 3 nM. Torin 1 inhibits both mTORC1/2 complexes with IC50 values between 2 and 10 nM. Torin 1 is an effective inducer of autophagy.
Torin 1 is a potent inhibitor of mTOR with an IC50 of 3 nM. Torin 1 inhibits both mTORC1/2 complexes with IC50 values between 2 and 10 nM. Torin 1 is an effective inducer of autophagy.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Torin 1
CAS 1222998-36-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H28F3N5O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (3.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C=C32)C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)C6=CC=C(C(C(F)(F)F)=C6)N7CCN(CC7)C(CC)=O
Molekylvikt (g/mol) 607.62
Formel vikt 607.62
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.