Läs mer
Torin 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Torin 1 is a potent inhibitor of mTOR with an IC50 of 3 nM. Torin 1 inhibits both mTORC1/2 complexes with IC50 values between 2 and 10 nM. Torin 1 is an effective inducer of autophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Torin 1 |
| CAS | 1222998-36-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H28F3N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (3.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C=C32)C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)C6=CC=C(C(C(F)(F)F)=C6)N7CCN(CC7)C(CC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.62 |
| Formel vikt | 607.62 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?