missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Torin 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Torin 1 |
| CAS | 1222998-36-8 |
| Molekylformel | C35 H28 F3 N5 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[4-[4-(1-Oxopropyl)-1-piperazinyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-9-(3-quinolinyl)benzo[h]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C35H28F3N5O2/c1-2-32(44)42-15-13-41(14-16-42)31-11-9-26(19-28(31)35(36,37)38)43-33(45)12-8-24-20-40-30-10-7-22(18-27(30)34(24)43)25-17-23-5-3-4-6-29(23)39-21-25/h3-12,17-21H,2,13-16H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2C(F)(F)F)N3C(=O)C=Cc4cnc5ccc(cc5c34)c6cnc7ccccc7c6 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(4-propanoylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-9-quinolin-3-ylbenzo[h][1,6]naphthyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.62 |
| Formel vikt | 607.2195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?