Läs mer
Tork Grundläggande artiklar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10746601 Handla allt Tork Produkter
Change view
Mått (L x B):
120m x 21,5 cm
300m x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
10746601 120m x 21,5 cm
10398964 300m x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746601 Leverantör Tork Leverantörsnummer 120123
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Produkttyp Universal torkare
Längd (metrisk) 120 m
Bredd (metrisk) 21.5 cm
Material Syntetfiber
Certifikat och efterlevnad Matkontakt godkänd
Färg Vitt
Mått (L x B) 120m x 21,5 cm
Formatera Mini Centrefeed Roll
För användning med (applikation) Idealisk för områden med hög förbrukning
Lager 1-ply