Läs mer
SCA Hygiene Products™ Tork™ Grundläggande papper
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000760 Handla allt Tork Produkter
Mått (L x B):
120m x 21,5 cm
300m x 20 cm
Produktkod. 10746601
Brand: SCA Hygiene Products™ 120123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Produkttyp Universal torkare
Längd (metrisk) 120 m
Bredd (metrisk) 21.5 cm
Material Syntetfiber
Certifikat och efterlevnad Matkontakt godkänd
Färg Vitt
Mått (L x B) 120m x 21,5 cm
Formatera Mini Centrefeed Roll
För användning med (applikation) Idealisk för områden med hög förbrukning
Lager 1-ply