Läs mer
Tork Rengöringsduk för cellulosapolypropen polyester
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15233577 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
15233577 Vitt
1 options
Produktkod. 15233577 Leverantör Tork Leverantörsnummer 510137
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (metrisk) 320 mm
Material Cellulosa, polypropen, polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, ISO 14001 och EMAS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 152 m x 320 mm
Formatera Rulla
För användning med (utrustning) Tork Tillbehörskärlhållare, Tork Golvstativ, Tork Performance Golvstativ Mobil Vit, Tork Väggstativ
Lager 1-ply