Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (metrisk) | 380 m |
| Bredd (metrisk) | 428 mm |
| Material | Cellulosa, polypropen, polyester |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, ISO 14001 och EMAS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 380 mx 428 mm |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (utrustning) | Tork Tillbehörskärlhållare, Tork Golvstativ, Tork Performance Golvstativ Mobil Vit, Tork Väggstativ |
| Visa mer |