Specifikationer
| Produkttyp | Tungt torkpapper |
| Längd (metrisk) | 340 m |
| Bredd (metrisk) | 37 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Certifikat och efterlevnad | Matkontakt godkänd |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 340 m x 36,9 cm |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (applikation) | Multipurpose - klarar de flesta avtorkningsuppgifter, Bra olje- och vattenabsorption, Stark när den är våt |
| Lager | 2-ply |