Läs mer
Tork Matic Virgin Fibre Handduksrulle
Produktkod. 10287304 Handla allt Tork Produkter
Change view
Mått (L x B):
150 mx 210 mm
Produktkod. Mått (L x B)
10287304 150 mx 210 mm
1 options
Produktkod. 10287304 Leverantör Tork Leverantörsnummer 290067
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Handduk
Längd (metrisk) 150 m
Bredd (metrisk) 210 mm
Material Virgin Fiber
Certifikat och efterlevnad ISO 14001 och EMAS
Färg Vitt
Mått (L x B) 150 mx 210 mm
Formatera Rulla
För användning med (utrustning) Tork Tillbehörsfördjupningsenhet för H1/B1
Förpackningsmängd 6 Rulla
Lager 2-ply