Beskrivning
- Suit tough environments and tight spaces with robust dispenser and small footprint
- Save staff time with simple to use one-handed operation
- Minimise cross-contamination with free flow dispensing allowing users to take as much as needed
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mini Centrefeed Dispenser |
| Färg | White, Blue |
| Längd (engelska) | 7.047 in. |
| Längd (metrisk) | 179 mm |
| Bredd (engelska) | 8.031 in. |
| Bredd (metrisk) | 204 mm |
| Höjd (engelska) | 13.6 in. |
| Höjd (metrisk) | 347 mm |
| Håller | Wipes |
| Material | ABS |
| Visa mer |