Läs mer
Tork Tork Virgin Fiber Torkpapper
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11392040 Handla allt Tork Produkter
Change view
Mått (L x B):
120 mx 215 mm
Produktkod. Mått (L x B)
11392040 120 mx 215 mm
1 options
Produktkod. 11392040 Leverantör Tork Leverantörsnummer 100130
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Produkttyp Lätt industritorkare
Längd (metrisk) 120 m
Bredd (metrisk) 215 mm
Material Virgin Fiber
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 14001
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 120 mx 215 mm
Formatera Mini Center matarrulle
För användning med (utrustning) Tork Portabelt Mini Center feed Disp-tillbehör, Tork Portabelt Mini Center feed Disp-tillbehör, Tork Center feed Dispenser, Tork Center feed startpaket, Tork Metal Center feed Dispenser
Förpackningsmängd 11/Rull
Lager 1-ply