Specifications
| Produkttyp | Torkpapper Plus |
| Längd (metrisk) | 255 m |
| Bredd (metrisk) | 235 mm |
| Material | Virgin Fiber |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001 och EMAS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 255 mx 235 mm |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (utrustning) | Tork Golvstativ, Tork Performance Golvstativ Mobil Vit, Tork Väggstativ |
| Show More |