Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper Plus |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Bredd (metrisk) | 245 mm |
| Material | Jungfrufiber |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Mått (L x B) | 160 mx 245 mm |
| Formatera | Centermatningsrull |
| För användning med (utrustning) | Tork Mittmatningsautomat, Tork mittmatningsstartpaket, Tork metallmatningsmatningsautomat |
| Visa mer |