Läs mer
Fenbendazolsulfon, TRC
Produktkod. 17913415
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17913415 5 mg
17913875 10 mg
17932375 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17913415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2467705MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54029-20-8
Molekylformel C15 H13 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 331.35
Synonym Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone
IUPAC-namn metyl N-[5-(bensensulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole Sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formel vikt 331.0627
Procent renhet >95%