Läs mer
Fesoterodin-d7, TRC
Produktkod. 30179772
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179772 5 mg
30180395 25 mg
30180196 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3213035MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126611-84-4
Molekylformel C26H30D7NO3
Molekylvikt (g/mol) 418.62
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)Oc1ccc(CO)cc1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fesoterodine-d7
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H37NO3/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3/t23-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Formel vikt 418.3213