Läs mer
Torsemide-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Torsemide-d7 |
| CAS | 1189375-06-1 |
| Molekylformel | C16 2H7 H13 N4 O3 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11 H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)/i1D3,2D3,11 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-3-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.46 |
| Formel vikt | 355.1695 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |