Läs mer
Tosedostat, MedChemExpress
Beskrivning
Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tosedostat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 238750-77-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H30N2O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CHR-2797 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |