Läs mer
Tosufloxacin tosylate hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16498718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498718 10 g -
16491128 5 g -
16432359 1 g -
16411466 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1802A
MedChemExpress Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tosufloxacin tosylate hydrate
Fysisk form Solid
CAS 1400591-39-0
Färg White
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H25F3N4O7S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym A-61827 tosylate hydrate
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.O=C(C2=CN(C3=CC=C(F)C=C3F)C4=C(C=C(F)C(N5CC(N)CC5)=N4)C2=O)O.O
Molekylvikt (g/mol) 594.56
Formel vikt 594.56
Procent renhet 99.03%