Läs mer
Tosylcyanid (>90 %), TRC
Produktkod. 30456914
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456914 2.5 g
30450554 5 g
30449879 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT6310002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19158-51-1
Molekylformel C8H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 181.21
Synonym 4-Methylbenzenesulfonyl Cyanide, p-Toluenesulfonyl Cyanide, 4-Toluenesulfonyl Cyanide, Tosyl Cyanide, p-Tolylsulfonyl Cyanide
IUPAC-namn (4-metylfenyl)sulfonylformonitril
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tosyl Cyanide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Formel vikt 181.0197