Läs mer
(Tosyl-d7)urethan, TRC
Produktkod. 30453747
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453747 50 mg
30455648 25 mg
30452209 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT68690350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Tosyl-d7)urethane
Molekylformel C10 D7 H6 N O4 S
Kvantitet 50 mg
Synonym Ethyl (p-Toluenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl (p-Tolylsulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(4-Methylbenzenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(Tosyl-d7)carbamate, Ethyl p-(Tosyl-d7)carbamate, N-(Tosyl-d7)urethane, [(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, (p-(Tosyl-d7)sulfonyl)carbamic Acid Ethyl Ester, N-[(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3,4D,5D,6D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)NC(=O)OCC
IUPAC-namn etyl N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometyl)fenyl]sulfonylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 250.323
Formel vikt 250.1