Läs mer
Tosylmetylisocyanid, TRC
Produktkod. 30451445
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30451445 50 g
1 options
Produktkod. 30451445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT66750050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tosylmethyl Isocyanide
CAS 36635-61-7
Molekylformel C9H9NO2S
Kvantitet 50 g
Synonym 1-[(Isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene, (4-Methylphenylsulfonyl)methyl Isocyanide, (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, 4-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, 4-Tolylsulfonylmethyl Isocyanide, Isocyanomethyl p-Tolyl Sulfone, NSC 631633, TOSMIC, p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, p-Toluenesulfonylmethylisonitrile, p-Tosylmethyl Isocyanide, p-Tosylmethyl Isonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
IUPAC-namn 1-(isocyanometylsulfonyl)-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 195.24
Formel vikt 195.0354