missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tosylsarcosine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tosylsarcosine-d3 |
| CAS | 35009-46-2 |
| Molekylformel | C10H10D3NO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(Methyl-d3)-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-glycine, N-(p-Tolylsulfonyl)-sarcosine-d3, N-Methyl-d3-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]glycine, N-Tosylsarcosine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-3-5-9(6-4-8)16(14,15)11(2)7-10(12)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,13)/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-methylphenyl)sulfonyl-(trideuteriomethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.3 |
| Formel vikt | 246.0754 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?