Läs mer
Totalt syratal Standard, ASTM D664 (nominellt värde: 0,10 mg KOH/g), 3 x 125 g, Paragon Scientific™
Beskrivning
- Syranummer (TAN) testad och certifierad i enlighet med ASTM D664 / IP 177
- Certifierad i strikt överensstämmelse med ISO 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Högsta nivå av ackrediteringsgaranti, ger den mest trovärdiga certifierade informationen som finns tillgänglig över hela världen
- Fullt spårbart till internationella standarder och låga nivåer av osäkerhet uppnår maximal noggrannhet av data
- Används vanligtvis i, men inte begränsat till, analys av använda oljor och smörjmedel
- Levereras som en volymförpackning eller som trippelförpackning
- Levereras i manipuleringssäker glasförpackning, vilket garanterar provets integritet
- Tillverkad i Storbritannien
- 24 månaders hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 125 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- total acid number standard
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.