Läs mer
Total Acid Number Standard, ASTM D664 (nominal value: 0.49 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Beskrivning
- Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
- Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
- Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
- Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
- Supplied as single volume packs or as triple packs
- Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
- Manufactured in the United Kingdom
- 24 month shelf life
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 125 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- total acid number standard
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.