Läs mer
Total Acid Number Standard, ASTM D664 (nominal value: 0.99 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Produktkod. 16050430
Change view
Kvantitet:
3 x 125 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
16050430 3 x 125 g Paket med 3
1 options
Produktkod. 16050430 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer TAN010/3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifically manufactured for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration. Each standard is certified in strict accordance with international test method protocols, ASTM D664 / IP 177.
  • Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
  • Supplied as single volume packs or as triple packs
  • Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 24 month shelf life
Specifikationer
Kvantitet 3 x 125 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Total Acid Number Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate), 2,6-ditert.-butylphenol, triphenyl phosphite,
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.